Documenti fondamentali
349046
Sigma-Aldrich
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.47 (lit.)
Densità
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
InChI
1S/C6H12O4/c1-9-6-2-4(8)5(3-7)10-6/h4-8H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6?/m0/s1
NVGJZDFWPSOTHM-YRZWDFBDSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
349046-1G4061826765937
349046-5G4061838090423