346179
Triethylphosphine solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
PEt3, Triethylphosphorous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
0.869 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CCP(CC)CC
InChI
1S/C6H15P/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
RXJKFRMDXUJTEX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Regioselective formation of alcohols from hydrocarbonylation of alkenes
- Bronsted acid-assisted synthesis of dihydropyrones from aromatic aldehydes and allenoates
- Silaboration of enynes
- Conversion of phenylacetic acids to phenylacetonitriles of benzonitriles
- Thermal decomposition of platinum and palladium naphthalenediyl
- Asymmetrical Morita-Baylis-Hillman reaction
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?