345911
N-(3-Indolylacetyl)-L-alanine
98%
Sinonimo/i:
IAA-L-Ala, Indole-3-acetyl-L-alanine
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]24/D −21°, c = 1 in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
138-140 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
C[C@H](NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(13(17)18)15-12(16)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7-8,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)/t8-/m0/s1
FBDCJLXTUCMFLF-QMMMGPOBSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)