345288
Poly(tetrahydrofuran)
average Mn ~650
Sinonimo/i:
Terathane® 650 polyether glycol, poly(tetramethylene ether), α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), Poly(1,4-butanediol), polyTHF
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 25 °C)
<1 mmHg ( 20 °C)
PM
average Mn ~650
contiene
0.05-0.07% BHT as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.465
Punto di fusione
11-19 °C
Densità
0.978 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
OCCCCO
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-6-10-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
BJZYYSAMLOBSDY-QMMMGPOBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
474.8 °F - Cleveland open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
246 °C - Cleveland open cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?