340111
1-Bromo-2-pentene, predominantly trans
95%
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH=CHCH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
liquid
contiene
~50 ppm hydroquinone as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.4785 (lit.)
P. ebollizione
122 °C (lit.)
Densità
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC\C=C\CBr
InChI
1S/C5H9Br/c1-2-3-4-5-6/h3-4H,2,5H2,1H3/b4-3+
FTBPZRNURKMEFD-ONEGZZNKSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
cis-1-Bromo-2-pentene was used in the synthesis of (+)-polyoxamic acid. It was also used in the preparation of pheromones.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
73.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
23 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Kwan Soo Kim et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (10)(10), 1116-1117 (2002-07-19)
Coupling of cis-1-bromo-2-pentene and (S,S)-hydrobenzoin stannylene acetal followed by regio- and stereoselective transformations of the resulting allylic ether gave (+)-polyoxamic acid and a similar procedure was applied to the synthesis of D-sorbitol from trans-1-iodo-2-hexene.
Aldrichimica Acta, 28, 12-12 (1995)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
340111-5G | 4061837858123 |
340111-1G | 4061837858116 |