335924
1-Piperidinepropionic acid
96%
Sinonimo/i:
3-Piperidin-1-ylpropionic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
P. ebollizione
105-108 °C/0.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
105-110 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)CCN1CCCCC1
InChI
1S/C8H15NO2/c10-8(11)4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H2,(H,10,11)
LPDGWMLCUHULJF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Protease activated receptor 2 agonists
Selective 5-HT6 antagonists
Kinesin Eg5 inhibitors
Selective ketone histone deacetylase inhibitors
JNK2 and JNK3 inhibitors
Opioid receptor antagonists
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)