209503
2-Fluoro-DL-α-phenylglycine
98%
Sinonimo/i:
(2-Fluorophenyl)glycine, 2-Fluoro-DL-phenylglycine, alpha-amino-2-fluorobenzeneacetic acid
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
290 °C (subl.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NC(C(O)=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C8H8FNO2/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)
CGNMJIBUVDGMIY-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?