333018
Colina idrossido
45 wt. % in methanol
Sinonimo/i:
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium hydroxide, (beta-Hydroxyethyl)trimethylammonium hydroxide, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium hydroxide
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
contiene
0.5% paraformaldehyde as stabilizer
Concentrazione
45 wt. % in methanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.4186
Densità
0.945 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
[OH-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.H2O/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
73.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
23 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?