Documenti fondamentali
328472
Sigma-Aldrich
Dimethyl-d6-cyanamide
99 atom % D
About This Item
Formula condensata:
(CD3)2NCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.4076 (lit.)
Densità
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])N(C#N)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6N2/c1-5(2)3-4/h1-2H3/i1D3,2D3
OAGOUCJGXNLJNL-WFGJKAKNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)