323403
Lithium aluminum hydride
pellets, reagent grade, 95%
Sinonimo/i:
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Saggio
95%
Stato
pellets
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Misura
10 mm × 6 mm
Punto di fusione
125 °C (dec.) (lit.)
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?