319708
Cyclopentanethiol
97%
Sinonimo/i:
Cyclopentyl mercaptan
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
0.96 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4902 (lit.)
P. eboll.
129-131 °C/745 mmHg (lit.)
Densità
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thiol
Stringa SMILE
SC1CCCC1
InChI
1S/C5H10S/c6-5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4H2
WVDYBOADDMMFIY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?