302740
5-Methylthiazole
97%
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.528 (lit.)
P. eboll.
141-142 °C/745 mmHg (lit.)
Densità
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cncs1
InChI
1S/C4H5NS/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3H,1H3
RLYUNPNLXMSXAX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?