Key Documents
300004
Sigma-Aldrich
Trifluoroacetyl chloride
98%
About This Item
Formula condensata:
CF3COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.47
Beilstein:
1098994
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
4.6 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
98%
P. eboll.
−27 °C (lit.)
Punto di fusione
−146 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(Cl)=O
InChI
1S/C2ClF3O/c3-1(7)2(4,5)6
PNQBEPDZQUOCNY-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 316 stainless steel diaphragm valve with a male 1/4" NPTF outlet thread (Z168637) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove the galvanized steel hex cap that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Portagomma
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)