Documenti fondamentali
298298
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Praseodymium trichloride, Praseodymium(3+) chloride, Trichloropraseodymium
About This Item
Formula condensata:
PrCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio:
99.99% trace metals basis
Grado:
anhydrous
Stato:
powder
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: praseodymium
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Punto di fusione
786 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Pr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Pr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
LHBNLZDGIPPZLL-UHFFFAOYSA-K
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
The rare earth elements impact nearly everyone in the world. All of the people living in advanced technological countries and almost all those living in third world countries utilize the rare earths in their everyday living—the car that one drives (gasoline is refined from oil using rare earth catalysts and catalytic converters reduce the polluting emissions from the automotive exhaust), watching the news on TV (the red and green colors in TV screens), the telephones and computers we use to communicate (the permanent magnets in speakers and disc drives), just to name a few examples.