295566
Nitric oxide
98.5%
Sinonimo/i:
Nitrogen monoxide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.05 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
98.5%
P. ebollizione
−151.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−163.6 °C (lit.)
Stringa SMILE
[N]=O
InChI
1S/NO/c1-2
MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GUCY1A1(2982) , GUCY1A2(2977) , GUCY1B1(2983) , GUCY1B2(2974)
Confezionamento
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Altre note
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Portagomma
Raccomandato
Regolatore
Valvola di controllo
Valvola di spurgo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?