295507
Chloromethane
≥99.5%
Sinonimo/i:
Methyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.74 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
3796 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Temp. autoaccensione
1169 °F
Limite di esplosione
19 %
P. eboll.
−24.2 °C (lit.)
Punto di fusione
−97 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 5.32 g/L at 25 °C
Densità
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
chloro
Stringa SMILE
CCl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Compatible with the following:
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Portagomma
Raccomandato
Regolatore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Flam. Gas 1B - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Central nervous system,Liver,Urogenital tract
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Collection/Desorption using Air Toxics Tube
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis