295388
Hexafluoropropene
≥99%
Sinonimo/i:
Hexafluoropropylene, Perfluoropropene
Saggio
≥99%
P. ebollizione
−28 °C (lit.)
Punto di fusione
−153 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
F\C(F)=C(/F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6/c4-1(2(5)6)3(7,8)9
HCDGVLDPFQMKDK-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Compatible with the following:
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Portagomma
Raccomandato
Regolatore
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Press. Gas Liquefied gas - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?