295329
Ethylene
≥99.5%
Sinonimo/i:
Ethene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
0.97 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
35.04 atm ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Temp. autoaccensione
842 °F
Limite di esplosione
36 %
P. ebollizione
−104 °C (lit.)
Punto di fusione
−169 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Altre note
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Portagomma
Raccomandato
Regolatore
Valvola di controllo
Valvola di spurgo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-148.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene
Protocolli
GC Analysis of Methane, Acetylene, and Ethylene on Carboxen®-1006 PLOT and a Packed Column (Carboxen 1004)
Separation of Oxygen; Acetylene; Carbon dioxide; Nitrogen; Ethylene; Ethane; Carbon monoxide; Methane
Separation of Hydrogen; Oxygen; Nitrogen; Carbon monoxide; Methane; Carbon dioxide; Acetylene; Ethylene; Ethane
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
295329-110G | 4061826648797 |
295329-150G | |
295329-150G-EU | 4061833546161 |
295329-PZ | 4061823972161 |