Documenti fondamentali
295175
Sigma-Aldrich
Chlorotrifluoromethane
≥99%
Sinonimo/i:
CFC-13
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CClF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.46
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
≥99%
Stringa SMILE
FC(F)(F)Cl
InChI
1S/CClF3/c2-1(3,4)5
AFYPFACVUDMOHA-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Packaged in lecture bottle
Prodotti consigliati
Brass control valve Z146943 or either of brass regulators Z146706 and Z146714 is recommended.
Pittogrammi
Gas cylinderExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)