Key Documents
246107
Sigma-Aldrich
Tribromofluoromethane
98%
Sinonimo/i:
Fluorotribromomethane
About This Item
Formula condensata:
CFBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.72
Beilstein:
1732796
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.525 (lit.)
P. eboll.
106-107 °C (lit.)
Punto di fusione
−73.6 °C (lit.)
Densità
2.765 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
FC(Br)(Br)Br
InChI
1S/CBr3F/c2-1(3,4)5
IHZAEIHJPNTART-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Tribromofluoromethane (fluorotribromomethane) was used in the synthesis of dibromofluoromethyllithium that reacted with an aldehyde or ketone to give fluorinated alcohol.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Generation and carbonyl addition reactions of dibromofluoromethyllithium derived from tribromofluoromethane as applied to the stereoselective synthesis of fluoro olefins and 2-bromo-2-fluoro-1, 3-alkanediols.
Shimizu M, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 71, 2903-2921 (1998)