293296
Butyl benzoate
99%
Sinonimo/i:
Benzoic acid n-butyl ester, n-Butyl benzoate
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.498 (lit.)
P. ebollizione
249 °C (lit.)
Densità
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phenyl
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-3-9-13-11(12)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
XSIFPSYPOVKYCO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- preservative in commercial cosmetic lotions
- as involatile solvent, for sampling of isocyanates with silica gel solid phase extraction
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?