293059
Diethyl malonate-d2
98 atom % D
Sinonimo/i:
1,3-Diethyl propanedioate-2,2-d2
About This Item
Formula condensata:
CD2(CO2C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.13
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.4134 (lit.)
P. ebollizione
199 °C (lit.)
Punto di fusione
-51--50 °C (lit.)
Densità
1.068 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5D2
IYXGSMUGOJNHAZ-BFWBPSQCSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?