Documenti fondamentali
291951
Sigma-Aldrich
Phenylacetic acid-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Phenylacetic acid-carboxy-13C
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH213CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
P. ebollizione
265 °C (lit.)
Punto di fusione
77-79 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O[13C](=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i8+1
WLJVXDMOQOGPHL-VJJZLTLGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
132 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)