Documenti fondamentali
289485
Sigma-Aldrich
3,5,5-Trimethyl-1-hexanol
technical grade, 85%
Sinonimo/i:
3,5,5-Trimethyl-1-hexanol, 3,5,5-Trimethylhexanol, 3,5,5-Trimethylhexyl alcohol, Nonylol, i-Nonyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCH2CH(CH3)CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
85%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
193-194 °C (lit.)
Densità
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(CCO)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h8,10H,5-7H2,1-4H3
BODRLKRKPXBDBN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A dermatologic and toxicologic analysis of 3,5,5-trimethyl-1-hexanol (when used as a fragrance ingredient) was reported.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
D McGinty et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 48 Suppl 4, S47-S50 (2010-08-13)
A toxicologic and dermatologic review of 3,5,5-trimethyl-1-hexanol when used as a fragrance ingredient is presented. 3,5,5-Trimethyl-1-hexanol is a member of the fragrance structural group branched chain saturated alcohols. The common characteristic structural elements of the alcohols with saturated branched chain