289094
tert-Butyldimethylsilanol
99%
Sinonimo/i:
1-(1,1-Dimethylethyl)-1,1-dimethylsilanol, tert-Butyl(hydroxy)dimethylsilane, tert-Butyldimethylsilanol, tert-Butyldimethylsilyl hydroxide, Dimethyl-tert-butylsilanol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
139 °C/739 mmHg (lit.)
Densità
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)O
InChI
1S/C6H16OSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h7H,1-5H3
FGWRMMTYIZKYMA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- For the preparation of α-chiral ether derivatives by catalytic asymmetric allylic substitution.
- As an initiator for the polymerization of 1,2 benzenedicarboxaldehyde.
- In the synthesis of enol silyl ethers.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?