Documenti fondamentali
288020
Sigma-Aldrich
Hexamethylditin
99%
Sinonimo/i:
Hexamethyldistannane
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SnSn(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.63
Beilstein:
3600327
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
P. ebollizione
182 °C/756 mmHg (lit.)
Punto di fusione
23-24 °C (lit.)
Densità
1.58 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Sn](C)(C)[Sn](C)(C)C
InChI
1S/6CH3.2Sn/h6*1H3;;
CCRMAATUKBYMPA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent used to prepare aryl tin compounds for microwave-assisted Stille cross-coupling with halopyridines or copper-mediated O-arylation of phenols.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
61 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Tetrahedron Letters, 47, 8973-8973 (2006)
Tetrahedron Letters, 47, 8607-8607 (2006)
Marcus Unverricht-Yeboah et al.
Journal of radiation research, 59(4), 411-429 (2018-05-26)
Gene expression analysis was carried out in Jurkat cells in order to identify candidate genes showing significant gene expression alterations allowing robust discrimination of the Auger emitter 123I, incorporated into the DNA as 123I-iododeoxyuridine (123IUdR), from α- and γ-radiation. The
Articoli
We carry a large variety of electrophiles and nucleophiles that are widely used in C–C bond-forming reactions. This group of products contains many organometallic reagents as well as commonly-used alkylating and acylating reagents.