287288
3-(2-Thienyl)-DL-alanine
≥98%
Sinonimo/i:
2-Amino-3-(2-thienyl)propionic acid
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
275-277 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NC(Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c8-6(7(9)10)4-5-2-1-3-11-5/h1-3,6H,4,8H2,(H,9,10)
WTOFYLAWDLQMBZ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3