279072
Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate
99%
Sinonimo/i:
4-(5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methyl-piperidine hydrochloride hydrate
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
165 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
1 M NH4OH: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Stringa SMILE
O.O.O.Cl.CN1CCC(\CC1)=C2\c3ccccc3C=Cc4ccccc24.CN5CCC(\CC5)=C6\c7ccccc7C=Cc8ccccc68
InChI
1S/2C21H21N.ClH.3H2O/c2*1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;;;;/h2*2-11H,12-15H2,1H3;1H;3*1H2
PXCSXCDWTUPVIM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?