Documenti fondamentali
278777
Sigma-Aldrich
Tributylsilane
99%
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3]3SiH
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. ebollizione
225-226 °C/755 mmHg (lit.)
Densità
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC[SiH](CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H28Si/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h13H,4-12H2,1-3H3
HIAZFYQNGXRLTF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Stuart A Bartlett et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(29), 11471-11480 (2019-07-16)
Complexes with weakly coordinating ligands are often formed in chemical reactions and can play key roles in determining the reactivity, particularly in catalytic reactions. Using time-resolved X-ray absorption fine structure (XAFS) spectroscopy in combination with time-resolved IR (TRIR) spectroscopy and