273848
2,6-Dimethyl-4-heptanone
99%
Sinonimo/i:
Diisobutyl ketone, Isovalerone
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.7 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
745 °F
Limite di esplosione
0.8-6.2 %, 100 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. ebollizione
165-170 °C (lit.)
Densità
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC(C)CC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
273848-100G | 4061826151761 |
273848-1L | |
273848-25G | 4061826151778 |
273848-5KG |