270873
2-Hydroxyquinoline
98%
Sinonimo/i:
2-Quinolinol, Carbostyril
Saggio
98%
Stato
crystals
Punto di fusione
198-199 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
dilute HCl: soluble(lit.)
water: slightly soluble (1 g/950mL)(lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C9H7NO/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10-9/h1-6H,(H,10,11)
LISFMEBWQUVKPJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?