Key Documents
264318
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzoic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.10
Beilstein:
2085848
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
120-122 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H4F2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
FPENCTDAQQQKNY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ultra-trace determination of 3,4-difluorobenzoic acid in aqueous reservoir fluids has been reported using solid-phase extraction in combination with GC-MS.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ultra trace determination of fluorinated aromatic carboxylic acids in aqueous reservoir fluids by solid phase extraction in combination with negative ion chemical ionisation mass spectrometry after derivatisation with pentafluorobenzyl bromide.
Galdiga CU and Greibrokk T.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 36(18), 797-782 (1998)