262412
4-(Butylamino)benzoic acid
97%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
p-Butylaminobenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
4-(Butylamino)benzoic acid, 97%
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
149-151 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CCCCNc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(5-7-10)11(13)14/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14)
YCCRFDDXAVMSLM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?