Documenti fondamentali
259322
Sigma-Aldrich
Chloroacetyl isocyanate
≥95%
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CONCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.51
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
P. ebollizione
50-55 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.403 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
chloro
isocyanate
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
ClCC(=O)N=C=O
InChI
1S/C3H2ClNO2/c4-1-3(7)5-2-6/h1H2
MOVMEFHWBOWMFU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Chloroacetyl isocyanate has been used in the synthesis of:
  • fumagillin analogs
  • 2-chloro-N-(4-oxocyclopent-2-enyl)-acetamide
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ralph Mazitschek et al.
Organic & biomolecular chemistry, 3(11), 2150-2154 (2005-05-27)
A promising approach among the numerous efforts to cure cancer is the interruption of the tumour-induced formation of new blood vessels (angiogenesis). By suppressing angiogenesis with drugs, the tumour can neither grow to a life threatening size, nor metastasize. The
Synthesis of 4-azacyclopent-2-enones and 5, 5-dialkyl-4-azacyclopent-2-enones.
Dauvergne J, et al.
Tetrahedron, 60(11), 2559-2567 (2004)