256064
Ammonium nitrate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Nitric acid ammonium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
crystals and lumps
Impurezze
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
P. ebollizione
210 °C (lit.)
Punto di fusione
169 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Synthesis of 3-Amino-4-substituted Monocyclic ß-Lactams-Important Structural Motifs in Medicinal Chemistry.: This study presents a novel synthesis route for 3-amino-4-substituted monocyclic ß-lactams, which are significant in medicinal chemistry due to their biological activities. The process utilizes ammonium nitrate as a reagent for the synthesis, highlighting its role in advanced organic chemistry applications (Grabrijan et al., 2021).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
256064-100G | 4061826042991 |
256064-25G | 4061826043431 |