254940
Methyl acetimidate hydrochloride
technical grade
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Punto di fusione
105 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.COC(C)=N
InChI
1S/C3H7NO.ClH/c1-3(4)5-2;/h4H,1-2H3;1H
WHYJXXISOUGFLJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)