254819
Hydroquinidine hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
Dihydroquinidine hydrochloride
Saggio
98%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +185.2°, c = 1.3 in H2O
Punto di fusione
277-279 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
Cl.CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@@H]2[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H26N2O2.ClH/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3;1H/t13-,14-,19+,20-;/m0./s1
MULXTQKDWYBJMO-VJAUXQICSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?