Documenti fondamentali
250554
Sigma-Aldrich
cis-2-Methoxycinnamic acid
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
94-96 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
COc1ccccc1\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-13-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-6-
FEGVSPGUHMGGBO-SREVYHEPSA-N
Descrizione generale
cis-2-Methoxycinnamic acid is the major component of essential oil extracted from Cinnamomum cassia.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Su-Tze Chou et al.
International journal of molecular sciences, 14(9), 19186-19201 (2013-09-21)
Essential oils extracted from aromatic plants exhibit important biological activities and have become increasingly important for the development of aromatherapy for complementary and alternative medicine. The essential oil extracted from Cinnamomum cassia Presl (CC-EO) has various functional properties; however, little