218979
4-(Dimethylamino)cinnamic acid
99%
Sinonimo/i:
3-(4-Dimethylaminophenyl)acrylic acid, 3-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-propenoic acid, 4-(Dimethylamino)cinnamic acid, p-(Dimethylamino)cinnamic acid
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
227-228 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1
InChI
1S/C11H13NO2/c1-12(2)10-6-3-9(4-7-10)5-8-11(13)14/h3-8H,1-2H3,(H,13,14)/b8-5+
CQNPVMCASGWEHM-VMPITWQZSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?