247766
3-Thiophenecarboxylic acid
99%
Sinonimo/i:
β-Thiophenecarboxylic acid, β-Thiophenic acid, 3-Carboxythiophene, 3-Thenoic acid, 3-Thienylcarboxylic acid, Thiophene-3-carboxylic acid
Saggio
99%
Punto di fusione
136-141 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 0.2 g/10 mL, clear to almost clear, colorless to slightly brownish-yellow
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccsc1
InChI
1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7)
YNVOMSDITJMNET-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- novel acetylene monomer, required for the synthesis of poly(2-methylbut-2-enyl thiophene-3-carboxylate)
- oxazolines and oxazoles
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?