Key Documents
245852
Sigma-Aldrich
Propyl formate
97%
Sinonimo/i:
n-Propyl methanoate
About This Item
Formula condensata:
HCOOCH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Beilstein:
1739272
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
3.03 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
100 mmHg ( 29.5 °C)
50 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
851 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.375 (lit.)
P. eboll.
80-81 °C (lit.)
Punto di fusione
−93 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 45 part(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
Densità
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)OCCC
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-6-4-5/h4H,2-3H2,1H3
KFNNIILCVOLYIR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Propyl formate was used in the synthesis of the radicals - CH3CH2CHOCHO, CH3CHCH2OCHO, and CH2CH2CH2OCHO by TiCl3.H2O2 radical-generating method.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
26.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Methyl formate anhydrous, 99%
Sigma-Aldrich
291056
Methyl formate
EPR study of radicals derived from n-propyl formate.
Journal of Magnetic Resonance, 39(1), 137-140 (1969)