Documenti fondamentali
241695
Sigma-Aldrich
1-Heptadecanol
98%
Sinonimo/i:
Heptadecyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)16OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.47
Beilstein:
1702195
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
51-55 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C17H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h18H,2-17H2,1H3
GOQYKNQRPGWPLP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
The polymorphism of 1-heptadecanol was studied by differential scanning calorimetry (DSC), X-ray powder diffraction, Raman scattering and infrared spectroscopy (IR).
Applicazioni
  • Antidandruff activity and chemical constituents of the leaves of Betula cylindrostachya Lindl. ex Wall: This study highlights the isolation of 1-heptadecanol among other compounds from the leaves, identifying its potential in antidandruff applications (C Singla, M Ali, 2018).
  • Preparation of Sodium Heptadecyl Sulfate (Tergitol-7i): Describes the synthesis process of sodium heptadecyl sulfate from 1-heptadecanol, underlining its importance in industrial applications (BA Banasik, M Samadpour, 2017).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
309.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
154 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
1-Undecanol 97%
Sigma-Aldrich
U1001
1-Undecanol
1-Dodecanol analytical standard
Supelco
75544
1-Dodecanol
1-Dodecanol ACS reagent, ≥98.0%
Sigma-Aldrich
443816
1-Dodecanol
Heptadecane 99%
Sigma-Aldrich
128503
Heptadecane
Hederacoside C analytical standard
Supelco
97151
Hederacoside C
Polymorphism of n-alkanols: 1-Heptadecanol, 1-octadecanol, 1-nonadecanol, and 1-eicosanol.
Chemistry of Materials, 14(2), 508-517 (2002)