238279
1-Iodohexadecane
contains copper as stabilizer, 95%
Sinonimo/i:
Hexadecyl iodide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.4806 (lit.)
P. ebollizione
206-207 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
21-23 °C (lit.)
Densità
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
iodo
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCI
InChI
1S/C16H33I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3
KMWHQYDMBYABKL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 - 162.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72.0 - 72.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?