237981
Sodium hexafluoroantimonate(V)
technical grade
Sinonimo/i:
Sodium hexafluoroantimonate(1-), Sodium hexafluorostibanuide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Stato
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: antimony
Solubilità
H2O: slightly soluble(lit.)
Densità
3.375 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Na.Sb/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
HKLMYZVMEYYVBS-UHFFFAOYSA-H
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
237981-100G | 4061838138521 |
237981-25G | 4061838786425 |