230995
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
96%
Sinonimo/i:
3-Bromopropionaldehyde ethylene acetal
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Stato
liquid
contiene
sodium bicarbonate as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. ebollizione
68-70 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
1.542 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrCCC1OCCO1
InChI
1S/C5H9BrO2/c6-2-1-5-7-3-4-8-5/h5H,1-4H2
GGZQLTVZPOGLCC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane is a cyclic ether derivative with a dioxolane ring, used as a building block in organic synthesis and polymer industry.
Applicazioni
- as starting reagent for the synthesis of (5Z,9Z)-5,9-hexadecadienoic acid, (5Z,9Z)-5,9-nonadecadienoic acid and (5Z,9Z)-5,9-eicosadienoic acid
- in synthesis of 1-deoxy-castanospermine and 1-deoxy-8a-epi-castanospermine
- in asymmetric total synthesis of both enantiomers of marine mollusk metabolite pulo′upone via Evans′ asymmetric Diels-Alder reaction
- as alkylating agent for amines, dithianes and carboximides
- with eynamides and sodium azide in a "one-pot" synthesis of triazoles
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?