Documenti fondamentali
228478
Sigma-Aldrich
Cibacron Brilliant Yellow 3G-P
Sinonimo/i:
Reactive yellow 2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H19Cl3N9NaO10S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
831.02
Colour Index:
18972
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Stato
solid
λmax
404 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].Cc1nn(c(O)c1\N=N\c2cc(Nc3nc(Cl)nc(Nc4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O)n3)ccc2S([O-])(=O)=O)-c5cc(Cl)c(cc5Cl)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C25H18Cl3N9O10S3.3Na/c1-11-21(22(38)37(36-11)18-9-16(27)20(10-15(18)26)50(45,46)47)35-34-17-8-13(4-7-19(17)49(42,43)44)30-25-32-23(28)31-24(33-25)29-12-2-5-14(6-3-12)48(39,40)41;;;/h2-10,38H,1H3,(H,39,40,41)(H,42,43,44)(H,45,46,47)(H2,29,30,31,32,33);;;/q;3*+1/p-3/b35-34+;;;
QXJTZPSZQDHAKZ-FEISSGSOSA-K
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)