22790
2-Chloroacetamide
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Chloracetamide, alpha-Chloroacetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.05 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Punto di fusione
116-118 °C (lit.)
118-120 °C
Solubilità
methanol: soluble 1 g/10 mL
absolute ethanol: 10 part(lit.)
water: soluble 10 parts(lit.)
diethyl ether: very slightly soluble(lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)CCl
InChI
1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?