Documenti fondamentali
225800
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane
98%
Sinonimo/i:
Ethylene glycol bis(trimethylsilyl ether)
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiOCH2CH2OSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.43
Beilstein:
1744217
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.403 (lit.)
P. ebollizione
165-166 °C (lit.)
Densità
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OCCO[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H22O2Si2/c1-11(2,3)9-7-8-10-12(4,5)6/h7-8H2,1-6H3
JGWFUSVYECJQDT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)