Documenti fondamentali
225045
Sigma-Aldrich
2-(Phenylsulfonyl)aniline
97%
Sinonimo/i:
2-Aminophenyl phenyl sulfone
About This Item
Formula condensata:
C6H5SO2C6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.29
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
120-122 °C (lit.)
Gruppo funzionale
sulfone
Stringa SMILE
Nc1ccccc1S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO2S/c13-11-8-4-5-9-12(11)16(14,15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
JBCUKQQIWSWEOK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-(Phenylsulfonyl)aniline may be used in chemical synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)