Documenti fondamentali
222100
Sigma-Aldrich
4-(Hexyloxy)aniline
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5OC6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.29
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
P. ebollizione
155-158 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
43-45 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCOc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C12H19NO/c1-2-3-4-5-10-14-12-8-6-11(13)7-9-12/h6-9H,2-5,10,13H2,1H3
DJRKHTCUXRGYEU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-(Hexyloxy)aniline was used in the synthesis of 4-hydroxy-4′-hexyloxyazobenzene.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
George SM and Kim J.
Bull. Korean Chem. Soc., 30(5), 1143-1146 (2009)
T A Meyer et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 74(5), 766-771 (1991-09-01)
We have devised a method to quantitate the nitrosamine, 2-ethylhexyl-4-(N-methyl-N-nitrosoamino) benzoate (NPABAO), in commercial products containing the sunscreen ingredient, Padimate O. The method involves a minimum of cleanup steps to afford a nonaqueous extract from product emulsions suitable for analysis